Kluczowe dokumenty
SAB1404444
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TBX2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3B2, ascites fluid
Synonim(y):
FLJ10169
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B2, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TBX2(6909)
Opis ogólny
Gen ten jest członkiem filogenetycznie konserwatywnej rodziny genów, które mają wspólną domenę wiążącą DNA, T-box. Geny T-box kodują czynniki transkrypcyjne zaangażowane w regulację procesów rozwojowych. Produkt tego genu jest ludzkim homologiem mysiego Tbx2 i wykazuje silne podobieństwo sekwencji do białka omb Drosophila. Badania ekspresji wskazują, że gen ten może odgrywać potencjalną rolę w procesie nowotworzenia jako czynnik immortalizujący. Dla tego genu odnotowano heterogeniczność transkryptu z powodu alternatywnej poliadenylacji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TBX2 (NP_005985, 603 a.a. ~ 702 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GSARPRLRFSPYQIPVTIPPSTSLLTTGLASEGSKAAGGNSREPSPLPELALRKVGAPSRGALSPSGSAKEAANELQSIQRLVSGLESQRALSPGRESPK
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)