Kluczowe dokumenty
SAB1404428
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SUOX antibody produced in mouse
clone 4F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.67 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SUOX(6821)
Opis ogólny
Oksydaza siarczynowa jest homodimerycznym białkiem zlokalizowanym w przestrzeni międzybłonowej mitochondriów. Każda podjednostka zawiera domenę hemową i domenę wiążącą molibdopterynę. Enzym katalizuje utlenianie siarczynów do siarczanów, co jest ostatnią reakcją w oksydacyjnej degradacji aminokwasów siarkowych - cysteiny i metioniny. Niedobór oksydazy siarczynowej powoduje nieprawidłowości neurologiczne, które często kończą się śmiercią w młodym wieku. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi identyczne białka. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SUOX (NP_000447, 391 a.a. ~ 486 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
YAWSGGRAVIRVDVSLDGGLTWQVAKLDGEEQRPRKAWAWRLWQLKAPVPAGQKELNIVCKAVDDGYNVQPDTVAPIWNLRGVLSNAWHRVHVYV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)