Kluczowe dokumenty
SAB1404427
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SULT1A3 antibody produced in mouse
clone 1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HAST, HAST3, M-PST, MGC117469, ST1A5, STM, SULT1A4, TL-PST
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~58.56 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SULT1A3(6818)
Opis ogólny
Enzymy sulfotransferazy katalizują koniugację siarczanów wielu hormonów, neuroprzekaźników, leków i związków ksenobiotycznych. Te enzymy cytozolowe różnią się rozmieszczeniem w tkankach i specyficznością substratową. Struktura genu (liczba i długość eksonów) jest podobna u wszystkich członków rodziny. Gen ten koduje sulfotransferazę fenolową o termolabilnej aktywności enzymatycznej. Cztery geny sulfotransferazy znajdują się na ramieniu p chromosomu 16; ten gen i SULT1A4 powstały z segmentowej duplikacji. Gen ten jest najbardziej centromerycznym z czterech genów sulfotransferaz. Eksony tego genu pokrywają się z eksonami genu kodującego białko zawierające domeny GIY-YIG (GIYD1). Opisano wiele alternatywnie splicowanych wariantów, które kodują to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SULT1A3 (AAH14471, 1 a.a. ~ 295 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MELIQDTSRPPLEYVKGVPLIKYFAEALGPLQSFQARPDDLLINTYPKSGTTWVSQILDMIYQGGDLEKCNRAPIYVRVPFLEVNDPGEPSGLETLKDTPPPRLIKSHLPLALLPQTLLDQKVKVVYVARNPKDVAVSYYHFHRMEKAHPEPGTWDSFLEKFMAGEVSYGSWYQHVQEWWELSRTHPVLYLFYEDMKENPKREIQKILEFVGRSLPEETMDFMVQHTSFKEMKKNPMTNYTTVPQELMDHSISPFMRKGMAGDWKTTFTVAQNERFDADYAEKMAGCSLSFRSEL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)