Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB1404424
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STK4 antibody produced in mouse
clone 4F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MST1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.56 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STK4(6789)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest cytoplazmatyczną kinazą, która jest strukturalnie podobna do drożdżowej kinazy Ste20p, która działa przed kaskadą kinazy białkowej aktywowanej mitogenami indukowanej stresem. Kodowane białko może fosforylować podstawowe białko mieliny i ulega autofosforylacji. Wykazano, że fragment kodowanego białka rozszczepiony przez kaspazę jest zdolny do fosforylacji histonu H2B. Szczególna fosforylacja katalizowana przez to białko została skorelowana z apoptozą i możliwe jest, że białko to indukuje kondensację chromatyny obserwowaną w tym procesie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
STK4 (NP_006273, 391 a.a. ~ 485 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
AKPSFLEYFEQKEKENQINSFGKSVPGPLKNSSDWKIPQDGDYEFLKSWTVEDLQKRLLALDPMMEQEIEEIRQKYQSKRQPILDAIEAKKRRQQ.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)