Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1404418
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STAT6 antibody produced in mouse
clone 4G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
D12S1644, IL-4-STAT, STAT6B, STAT6C
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAT6(6778)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of the STAT family of transcription factors. In response to cytokines and growth factors, STAT family members are phosphorylated by the receptor associated kinases, and then form homo- or heterodimers that translocate to the cell nucleus where they act as transcription activators. This protein plays a central role in exerting IL4 mediated biological responses. It is found to induce the expression of BCL2L1/BCL-X(L), which is responsible for the anti-apoptotic activity of IL4. Knockout studies in mice suggested the roles of this gene in differentiation of T helper 2 (Th2) cells, expression of cell surface markers, and class switch of immunoglobulins. (provided by RefSeq)
Immunogen
STAT6 (NP_003144, 694 a.a. ~ 801 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PPHSHSIPPYQGLSPEESVNVLSAFQEPHLQMPPSLGQMSLPFDQPHPQGLLPCQPQEHAVSSPDPLLCSDVTMVEDSCLSQPVTAFPQGTWIGEDIFPPLLPPTEQD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)