Kluczowe dokumenty
SAB1404363
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SFRS3, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.46 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~0.24 mg/mL
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG3κ
sekwencja immunogenna
MHRDSCPLDCKVYVGNLGNNGNKTELERAFGYYGPLRSVWVARNPPGFAFVEFEDPRDAADAVRELDGRTLCGCRVRVELSNGEK*
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SFRS3(6428)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne podniesione przeciwko częściowemu rekombinowanemu SFRS3.
Immunogen
SFRS3 (NP_003008, 1 a.a. ~ 86 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Postać fizyczna
Clear, colorless solution in phosphate buffered saline, pH 7.2
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)