Kluczowe dokumenty
SAB1404360
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CXCL12 antibody produced in mouse
clone 1F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PBSF, SCYB12, SDF-1a, SDF-1b, SDF1, SDF1A, SDF1B, TLSF-a, TLSF-b
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CXCL12(6387)
Opis ogólny
For background information on chemokines, see CXCL1 (MIM 155730). Stromal cell-derived factors 1-alpha and 1-beta are small cytokines that belong to the intercrine family, members of which activate leukocytes and are often induced by proinflammatory stimuli such as lipopolysaccharide, TNF (see MIM 191160), or IL1 (see MIM 147760). The intercrines are characterized by the presence of 4 conserved cysteines which form 2 disulfide bonds. They can be classified into 2 subfamilies. In the CC subfamily, which includes beta chemokine, the cysteine residues are adjacent to each other. In the CXC subfamily, which includes alpha chemokine, they are separated by an intervening amino acid. The SDF1 proteins belong to the latter group.[supplied by OMIM
Immunogen
CXCL12 (AAH39893.1, 1 a.a. ~ 89 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNAKVVVVLVLVLTALCLSDGKPVSLSYRCPCRFFESHVARANVKHLKILNTPNCALQIVARLKNNNRQVCIDPKLKWIQEYLEKALNK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1