Kluczowe dokumenty
SAB1404348
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-S100A9 antibody produced in mouse
clone 4G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
60B8AG, CAGB, CFAG, CGLB, L1AG, LIAG, MAC387, MIF, MRP14
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.65 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... S100A9(6280)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek S100 zawierających 2 motywy wiążące wapń EF-hand. Białka S100 są zlokalizowane w cytoplazmie i / lub jądrze wielu komórek i biorą udział w regulacji wielu procesów komórkowych, takich jak progresja cyklu komórkowego i różnicowanie. Geny S100 obejmują co najmniej 13 członków, które są zlokalizowane jako klaster na chromosomie 1q21. Białko to może funkcjonować w hamowaniu kinazy kazeinowej, a zmieniona ekspresja tego białka jest związana z chorobą mukowiscydozy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
S100A9 (AAH47681, 1 a.a. ~ 114 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MTCKMSQLERNIETIINTFHQYSVKLGHPDTLNQGEFKELVRKDLQNFLKKENRNEKVIEHIMEDLDTNADKQLSFEEFIMLMARLTWASHEKMHEGDEGPGHHKPGLGEGTP
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-S100A9 produkowane u myszy jest odpowiednie do wychwytywania ELISA, pośredniego ELISA i aplikacji western blot.
Działania biochem./fizjol.
S100A9 (białko A9 wiążące wapń S100) ma działanie prozapalne w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych. Oprócz działania zapalnego, wykazuje aktywność podobną do cytokin dla aktywacji receptora zaawansowanych produktów końcowych glikacji (RAGE) i kaskad sygnalizacyjnych zależnych od receptora Toll-podobnego 4. S100A9 został zgłoszony do chemotaksji neutrofili. Stymuluje zrzucanie selektyny L, reguluje w górę i aktywuje Mac-1, co ostatecznie indukuje adhezję neutrofili do fibrynogenu in vitro.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)