Kluczowe dokumenty
SAB1404343
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RXRG, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B2, ascites fluid
Synonim(y):
NR2B3, RXRC
Wybierz wielkość
200 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B2, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~29.63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RXRG(6258)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny receptorów jądrowych retinoidu X (RXR), które są zaangażowane w pośredniczenie w antyproliferacyjnym działaniu kwasu retinowego (RA). Receptor ten tworzy dimery z receptorami kwasu retinowego, hormonu tarczycy i witaminy D, zwiększając zarówno wiązanie DNA, jak i funkcję transkrypcyjną na ich odpowiednich elementach odpowiedzi. Gen ten ulega ekspresji na znacznie niższych poziomach w komórkach niedrobnokomórkowego raka płuc. Scharakteryzowano alternatywne warianty transkrypcyjne, kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RXRG (-, 1 a.a. ~ 33 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MYGNYSHFMKFPAGYGGCSSPALQLLLSTSLG
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)