Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1404326
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RP2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DELXp11.3, KIAA0215, TBCCD2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RP2(6102)
Opis ogólny
Locus RP2 został uznany za jedną z przyczyn barwnikowego zapalenia siatkówki sprzężonego z chromosomem X. Przewidywany produkt genu wykazuje homologię z ludzkim kofaktorem C, białkiem zaangażowanym w ostatni etap fałdowania beta-tubuliny. Postępująca degeneracja siatkówki może być zatem spowodowana akumulacją nieprawidłowo sfałdowanych izoform tubuliny specyficznych dla fotoreceptorów lub neuronów, po której następuje postępująca śmierć komórki (dostarczone przez RefSeq).
Immunogen
RP2 (NP_008846, 251 a.a. ~ 350 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RKLIDEMVGKGFFLVQTKEVSMKAEDAQRVFREKAPDFLPLLNKGPVIALEFNGDGAVEVCQLIVNEIFNGTKMFVSESKETASGDVDSFYNFADIQMGI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)