Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB1404316
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RHEB antibody produced in mouse
clone 2C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC111559, RHEB2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~46.35 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RHEB(6009)
Opis ogólny
Gen ten należy do nadrodziny małych GTPaz i koduje zakotwiczone w lipidach białko błony komórkowej z pięcioma powtórzeniami regionu wiążącego GTP związanego z RAS. Białko to ma kluczowe znaczenie w regulacji wzrostu i progresji cyklu komórkowego ze względu na jego rolę w szlaku sygnałowym insulina/TOR/S6K. Białko ma aktywność GTPazy i przemieszcza się między formą związaną z GDP a formą związaną z GTP, a do tej aktywności wymagana jest farnezylacja białka. Zmapowano trzy pseudogeny, dwa na chromosomie 10 i jeden na chromosomie 22. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RHEB (AAH16155, 1 a.a. ~ 184 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MPQSKSRKIAILGYRSVGKSSLTIQFVEGQFVDSYDPTIENTFTKLITVNGQEYHLQLVDTAGQDEYSIFPQTYSIDINGYILVYSVTSIKSFEVIKVIHGKLLDMVGKVQIPIMLVGNKKDLHMERVISYEEGKALAESWNAAFLESSAKENQTAVDVFRRIILEAEKMDGAASQGKSSCSVM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)