Kluczowe dokumenty
SAB1404262
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PSAP antibody produced in mouse
clone 2F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ00245, GLBA, MGC110993, SAP1
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~83.75 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSAP(5660)
Opis ogólny
Gen ten koduje wysoce konserwatywną glikoproteinę, która jest prekursorem dla 4 produktów rozszczepienia: sapozyn A, B, C i D. Każda domena białka prekursorowego ma około 80 reszt aminokwasowych z prawie identycznym rozmieszczeniem reszt cysteinowych i miejsc glikozylacji. Sapozyny A-D lokalizują się głównie w przedziale lizosomalnym, gdzie ułatwiają katabolizm glikosfingolipidów z krótkimi grupami oligosacharydowymi. Białko prekursorowe występuje zarówno jako białko wydzielnicze, jak i integralne białko błonowe i ma aktywność neurotroficzną. Mutacje w tym genie są związane z chorobą Gauchera, chorobą Tay-Sachsa i leukodystrofią metachromatyczną. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PSAP (AAH04275, 1 a.a. ~ 524 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MYALFLLASLLGAALAGPVLGLKECTRGSAVWCQNVKTASDCGAVKHCLQTVWNKPTVKSLPCDICKDVVTAAGDMLKDNATEEEILVYLEKTCDWLPKPNMSASCKEIVDSYLPVILDIIKGEMSRPGEVCSALNLCESLQKHLAELNHQKQLESNKIPELDITEVVAPFMANIPLLLYPQDGPRSKPQPKDNGDVCQDCIQMVTDIQTAVRTNSTFVQALVEHVKEECDRLGPGMADICKNYISQYSEIAIQMMMHMQPKEICALVGFCDEVKEMPMQTLVPAKVASKNVIPALELVEPIKKHEVPAKSDVYCEVCEFLVKEVTKLIDNNKTEKEILDAFDKMCSKLPKSLSEECQEVVDTYGSSILSILLEEVSPELVCSMLHLCSGTRLPALTVHVTQPKDGGFCEVCKKLVGYLDRNLEKNSTKQEILAALEKGCSFLPDPYQKQCDQFVAEYEPVLIEILVEVMDPSFVCLKIGACPLAHKPLLGTEKCIWGPSYWCQNTETAAQCNAVEHCKRHVWN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)