Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1404247
Sigma-Aldrich
Anti-MAPK3/ERK1 Antibody
mouse monoclonal, 1B1
Synonim(y):
ERK1, HS44KDAP, HUMKER1A, MGC20180
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Monoclonal Anti-MAPK3, (C-terminal) antibody produced in mouse, clone 1B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPK3(5595)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz MAP. Kinazy MAP, znane również jako kinazy regulowane sygnałem zewnątrzkomórkowym (ERK), działają w kaskadzie sygnalizacyjnej, która reguluje różne procesy komórkowe, takie jak proliferacja, różnicowanie i progresja cyklu komórkowego w odpowiedzi na różne sygnały zewnątrzkomórkowe. Kinaza ta jest aktywowana przez wcześniejsze kinazy, co powoduje jej translokację do jądra, gdzie fosforyluje cele jądrowe. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy białka. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MAPK3 (AAH13992, 279 a.a. ~ 379 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
NYLQSLPSKTKVAWAKLFPKSDSKALDLLDRMLTFNPNKRITVEEALAHPYLEQYYDPTDEPVAEEPFTFAMELDDLPKERLKELIFQETARFQPGVLEAP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)