Kluczowe dokumenty
SAB1404230
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PPARD antibody produced in mouse
clone 1G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PPAR-beta
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPARD(5467)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny receptorów aktywowanych proliferatorami peroksysomów (PPAR). PPAR to receptory hormonów jądrowych, które wiążą proliferatory peroksysomów i kontrolują rozmiar i liczbę peroksysomów wytwarzanych przez komórki. PPAR pośredniczą w wielu procesach biologicznych i mogą być zaangażowane w rozwój kilku chorób przewlekłych, w tym cukrzycy, otyłości, miażdżycy i raka. Białko to jest silnym inhibitorem indukowanej ligandem aktywności transkrypcyjnej PPAR alfa i PPAR gamma. Może funkcjonować jako integrator represji transkrypcji i sygnalizacji receptora jądrowego. Ekspresja tego genu jest podwyższona w komórkach raka jelita grubego. Podwyższona ekspresja może być tłumiona przez gruczolakowatą polipowatość jelita grubego (APC), białko supresorowe nowotworu związane ze szlakiem sygnałowym APC/beta-katenina. Badania nokautu u myszy sugerują rolę tego białka w mielinizacji ciała modzelowatego, metabolizmie lipidów i proliferacji komórek naskórka. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PPARD (NP_006229, 56 a.a. ~ 165 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DQLQMGCDGASCGSLNMECRVCGDKASGFHYGVHACEGCKGFFRRTIRMKLEYEKCERSCKIQKKNRNKCQYCRFQKCLALGMSHNAIRFGRMPEAEKRKLVAGLTANEG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)