Kluczowe dokumenty
SAB1404227
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-POU3F2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
7-Oct, BRN2, OTF7, POUF3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~33.48 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POU3F2(5454)
Opis ogólny
POU3F2 belongs to a large family of transcription factors that bind to the octameric DNA sequence ATGCAAAT. Most of these proteins share a highly homologous region, referred to as the POU domain, that occurs in several mammalian transcription factors, including the octamer-binding proteins Oct1 (POU2F1; MIM 164175) and Oct2 (POU2F2; MIM 164176) and the pituitary protein Pit1 (PIT1; MIM 173110). Class III POU genes are expressed predominantly in the central nervous system (CNS). It is likely that CNS-specific transcription factors such as these play an important role in mammalian neurogenesis by regulating their diverse patterns of gene expression (Schreiber et al., 1993 [PubMed 8441633]; Atanasoski et al., 1995 [PubMed 7601453]).[supplied by OMIM
Immunogen
POU3F2 (NP_005595, 1 a.a. ~ 67 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MATAASNHYSLLTSSASIVHAEPPGGMQQGAGGYREAQSLVQGDYGALQSNGHPLSHAHQWITALSH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)