Kluczowe dokumenty
SAB1404224
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PMM2 antibody produced in mouse
clone 2A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CDG1, CDG1a, CDGS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~53.17 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PMM2(5373)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen katalizuje izomeryzację 6-fosforanu mannozy do 1-fosforanu mannozy, który jest prekursorem mannozy GDP niezbędnej do syntezy dolicholo-P-oligosacharydów. Wykazano, że mutacje w tym genie powodują defekty w biosyntezie glikoprotein, co objawia się zespołem glikoprotein z niedoborem węglowodanów typu I. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PMM2 (AAH08310, 1 a.a. ~ 246 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAAPGPALCLFDVDGTLTAPRQKITKEMDDFLQKLRQKIKIGVGGSDFEKVQEQLGNDVEKYDYVFPENGLVAYKDGKLLCRQNIQSHLGEALIQDLINYCLSYIAKIKLPKKRGTFIEFRNGMLNVSPIGRSCSQEERIEFYELDKKENIRQKFVADLRKEFAGKGLTFSIGGQISFDVFPDGDKRYCLRHVENDGYKTIYFFGDKTMPGGNDHEIFTDPRTMGYSVTAPEDTRRICELLFS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)