Kluczowe dokumenty
SAB1404204
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PIK3CB antibody produced in mouse
clone 10D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PI3K, PI3KCB, PI3Kbeta, p110-BETA
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10D5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIK3CB(5291)
Opis ogólny
3-kinazy fosfoinozytolu (PI3K) fosforylują pozycję 3-prime OH pierścienia inozytolu lipidów inozytolu. Zostały one zaangażowane jako uczestnicy szlaków sygnałowych regulujących wzrost komórek poprzez ich aktywację w odpowiedzi na różne bodźce mitogenne. PI3K składają się z podjednostki katalitycznej o masie 110 kD, takiej jak PIK3CB, oraz podjednostki adaptorowej o masie 85 kD (Hu et al., 1993 [PubMed 8246984]).[dostarczony przez OMIM
Immunogen
PIK3CB (NP_006210, 147 a.a. ~ 256 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EFRRKMRKFSEEKILSLVGLSWMDWLKQTYPPEHEPSIPENLEDKLYGKLIVAVHFENCQDVFSFQVSPNMNPIKVNELAIQKRLTIHGKEDEVSPYDYVLQVSGRVEY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brittany Aguila et al.
Cancer letters, 462, 33-42 (2019-08-05)
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most malignant primary brain tumor with a median survival of approximately 14 months. Despite aggressive treatment of surgical resection, chemotherapy and radiation therapy, only 3-5% of GBM patients survive more than 3 years. Contributing to