Kluczowe dokumenty
SAB1404110
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NBN, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AT-V1, AT-V2, ATV, FLJ10155, MGC87362, NBS1, P95
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NBN(4683)
Opis ogólny
Mutacje w tym genie są związane z zespołem złamania Nijmegen, autosomalnym recesywnym zespołem niestabilności chromosomalnej charakteryzującym się małogłowiem, opóźnieniem wzrostu, niedoborem odporności i predyspozycją do raka. Kodowane białko jest członkiem kompleksu naprawy pęknięć dwuniciowych MRE11/RAD50, który składa się z 5 białek. Uważa się, że produkt tego genu jest zaangażowany w naprawę pęknięć dwuniciowych DNA i aktywację punktu kontrolnego wywołaną uszkodzeniem DNA. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NBN (NP_002476, 645 a.a. ~ 754 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DDSEMLPKKLLLTEFRSLVIKNSTSRNPSGINDDYGQLKNFKKKKVTYPGAGKLPHIIGGSDLIAHHARKNTELEEWLRQEMEVQNQHAKEESLADDLFRYNPYLKRRR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)