Kluczowe dokumenty
SAB1404045
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAGEA3 antibody produced in mouse
clone 4D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HIP8, HYPD, MAGE3, MAGEA6, MGC14613
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~33.92 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAGEA3(4102)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny genów MAGEA. Członkowie tej rodziny kodują białka o identyczności sekwencji od 50 do 80%. Promotory i pierwsze eksony genów MAGEA wykazują znaczną zmienność, co sugeruje, że istnienie tej rodziny genów umożliwia ekspresję tej samej funkcji pod różnymi kontrolami transkrypcyjnymi. Geny MAGEA są skupione w chromosomalnej lokalizacji Xq28. Są one związane z niektórymi dziedzicznymi zaburzeniami, takimi jak dyskeratoza wrodzona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MAGEA3 (NP_005353, 44 a.a. ~ 114 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TLVEVTLGEVPAAESPDPPQSPQGASSLPTTMNYPLWSQSYEDSSNQEEEGPSTFPDLESEFQAALSRKVA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)