Kluczowe dokumenty
SAB1404016
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LCK, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
p56lck
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LCK(3932)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny białkowych kinaz tyrozynowych (PTK) Src. Kodowane białko jest kluczową cząsteczką sygnalizacyjną w selekcji i dojrzewaniu rozwijających się komórek T. Zawiera N-końcowe miejsca mirystylacji i palmitylacji, domenę PTK oraz domeny SH2 i SH3, które są zaangażowane w pośredniczenie w interakcjach białko-białko odpowiednio z motywami zawierającymi fosfotyrozynę i bogatymi w prolinę. Białko lokalizuje się w błonie plazmatycznej i pęcherzykach pericentrosomalnych oraz wiąże się z receptorami na powierzchni komórek, w tym CD4 i CD8, oraz innymi cząsteczkami sygnalizacyjnymi. Opisano wiele alternatywnie splicowanych wariantów, kodujących to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
LCK (AAH13200, 1 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MGCGCSSHPEDDWMENIDVCENCHYPIVPLDGKGTLLIRNGSEVRDPLVTYEGSNPPASPLQDNLVIALHSYEPSHDGDLGFEKGEQLRILEQSGEWWKA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)