Kluczowe dokumenty
SAB1403999
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-JAK3 antibody produced in mouse
clone 2A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
JAK-3, JAK3_HUMAN, JAKL, L-JAK, LJAK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~94.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JAK3(3718)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny kinaz tyrozynowych Janus (JAK) zaangażowanych w wewnątrzkomórkową transdukcję sygnału za pośrednictwem receptorów cytokinowych. Ulega ekspresji głównie w komórkach odpornościowych i przekazuje sygnał w odpowiedzi na jego aktywację poprzez fosforylację tyrozyny przez receptory interleukin. Mutacje w tym genie są związane z autosomalną SCID (ciężką złożoną chorobą niedoboru odporności). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
JAK3 (AAH28068, 1 a.a. ~ 619 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MAPPSEETPLIPQRSCSLLSTEAGALHVLLPARGPGPPQRLSFSFGDHLAEDLCVQAAKASGILPVYHSLFALATEDLSCWFPPSHIFSVEDASTQVLLYRIRFYFPNWFGLEKCHRFGLRKDLASAILDLPVLEHLFAQHRSDLVSGRLPVGLSLKEQGECLSLAVLDLARMAREQAQRPGELLKTVSYKACLPPSLRDLIQGLSFVTRRRIRRTVRRALRRVAACQADRHSLMAKYIMDLERLDPAGAAETFHVGLPGALGGHDGLGLLRVAGDGGIAWTQGEQEVLQPFCDFPEIVDISIKQAPRVGPAGEHRLVTVTRTDNQILEAEFPGLPEALSFVALVDGYFRLTTDSQHFFCKEVAPPRLLEEVAEQCHGPITLDFAINKLKTGGSRPGSYVLRRSPQDFDSFLLTVCVQNPLGPDYKGCLIRRSPTGTFLLVGLSRPHSSLRELLATCWDGGLHVDGVAVTLTSCCIPRPKEKSNLIVVQRGHSPPTSSLVQPQSQYQLSQMTFHKIPADSLEWHENLGHGSFTKIYRGCRHEVVDGEARKTEVLLKVMDAKHKNCMESFLEAASLMSQVSYRHLVLLHGVCMAGDSESPPPTHPTPASPKSRLFFPPLF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)