Kluczowe dokumenty
SAB1403975
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL11RA antibody produced in mouse
clone 3D4-G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC2146
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D4-G4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~72.53 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL11RA(3590)
Opis ogólny
Interleukina 11 jest cytokiną pochodzącą z komórek zrębu, która należy do rodziny plejotropowych i redundantnych cytokin, które wykorzystują podjednostkę transdukującą gp130 w swoich receptorach o wysokim powinowactwie. Gen ten koduje receptor IL-11, który jest członkiem rodziny receptorów cytokin hematopoetycznych. Ten konkretny receptor jest bardzo podobny do rzęskowego czynnika neurotroficznego, ponieważ oba zawierają region zewnątrzkomórkowy o strukturze 2-domenowej składającej się z domeny podobnej do immunoglobuliny i domeny podobnej do receptora cytokin. W tym miejscu zaobserwowano alternatywny splicing i zidentyfikowano trzy warianty kodujące dwie różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IL11RA (AAH03110, 1 a.a. ~ 422 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSSSCSGLSRVLVAVATALVSASSPCPQAWGPPGVQYGQPGRSVKLCCPGVTAGDPVSWFRDGEPKLLQGPDSGLGHELVLAQADSTDEGTYICQTLDGALGGTVTLQLGYPPARPVVSCQAADYENFSCTWSPSQISGLPTRYLTSYRKKTVLGADSQRRSPSTGPWPCPQDPLGAARCVVHGAEFWSQYRINVTEVNPLGASTRLLDVSLQSILRPDPPQGLRVESVPGYPRRLRASWTYPASWPCQPHFLLKFRLQYRPAQHPAWSTVEPAGLEEVITDAVAGLPHAVRVSARDFLDAGTWSTWSPEAWGTPSTGTIPKEIPAWGQLHTQPEVEPQVDSPAPPRPSLQPHPRLLDHRDSVEQVAVLASLGTLSFLGLVAGALALGLWLRLRRGGKDGSPKPGFLASVIPVDRRPGAPNL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)