Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Key Documents
SAB1403961
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SP110 antibody produced in mouse
clone 6F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ22835, IFI41, IFI75, IPR1, VODI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6F11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SP110(3431)
Opis ogólny
The nuclear body is a multiprotein complex that may have a role in the regulation of gene transcription. This gene is a member of the SP100/SP140 family of nuclear body proteins and encodes a leukocyte-specific nuclear body component. The protein can function as an activator of gene transcription and may serve as a nuclear hormone receptor coactivator. In addition, it has been suggested that the protein may play a role in ribosome biogenesis and in the induction of myeloid cell differentiation. Alternative splicing has been observed for this gene and three transcript variants, encoding distinct isoforms, have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogen
SP110 (NP_004501, 271 a.a. ~ 380 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TPSDKKGKKRKRCIWSTPKRRHKKKSLPRGTASSRHGIQKKLKRVDQVPQKKDDSTCNSTVETRAQKARTECARKSRSEEIIDGTSEMNEGKRSQKTPSTPRRVTQGAAS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1