Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1403942
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HOXD3 antibody produced in mouse
clone 1B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HOX1D, HOX4, HOX4A, Hox-4.1, MGC10470
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.89 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXD3(3232)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny genów homeobox. Geny homeobox kodują wysoce konserwatywną rodzinę czynników transkrypcyjnych, które odgrywają ważną rolę w morfogenezie u wszystkich organizmów wielokomórkowych. Ssaki posiadają cztery podobne klastry genów homeobox, HOXA, HOXB, HOXC i HOXD, zlokalizowane na różnych chromosomach, składające się z 9 do 11 genów ułożonych w tandemie. Gen ten jest jednym z kilku genów homeobox HOXD zlokalizowanych w regionach chromosomów 2q31-2q37. Delecje, które usunęły cały klaster genów HOXD lub 5′ koniec tego klastra, były związane z poważnymi nieprawidłowościami kończyn i narządów płciowych. Białko kodowane przez ten gen może odgrywać rolę w regulacji procesów adhezji komórek. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HOXD3 (NP_008829, 334 a.a. ~ 431 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
FEPHPMASNGGGFASANLQGSPVYVGGNFVESMAPASGPVFNLGHLSHPSSASVDYSCAAQIPGNHHGPCDPHPTYTDLSAHHSSQGRLPEAPKLTH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)