Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1403937
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HOXB9 antibody produced in mouse
clone 4C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HOX-2.5, HOX2, HOX2E
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.89 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXB9(3219)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny homeobox Abd-B i koduje białko z domeną wiążącą DNA homeobox. Znajduje się w grupie genów homeobox B zlokalizowanych na chromosomie 17. Kodowane białko jądrowe funkcjonuje jako specyficzny dla sekwencji czynnik transkrypcyjny, który bierze udział w proliferacji i różnicowaniu komórek. Zwiększona ekspresja tego genu jest związana z niektórymi przypadkami białaczki, raka prostaty i raka płuc. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HOXB9 (NP_076922.1, 65 a.a. ~ 163 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PLSPHASGSLPSVYHPYIQPQGVPPAESRYLRTWLEPAPRGEAAPGQGQAAVKAEPLLGAPGELLKQGTPEYSLETSAGREAVLSNQRPGYGDNKICEG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)