Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1403907
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HBZ, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34.91 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HBZ(3050)
Opis ogólny
Zeta-globina jest hemoglobiną podobną do alfa. Polipeptyd zeta-globiny jest syntetyzowany w woreczku żółtkowym wczesnego zarodka, podczas gdy alfa-globina jest produkowana przez cały okres płodowy i dorosły. Gen zeta-globiny jest członkiem ludzkiego klastra genów alfa-globiny, który obejmuje pięć funkcjonalnych genów i dwa pseudogeny. Kolejność genów jest następująca: 5′ - zeta - pseudozeta - mu - pseudoalfa-1 - alfa-2 -alfa-1 - theta1 - 3′ (dostarczone przez RefSeq).
Immunogen
HBZ (NP_005323, 1 a.a. ~ 81 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MSLTKTERTIIVSMWAKISTQADTIGTETLERLFLSHPQTKTYFPHFDLHPGSAQLRAHGSKVVAAVGDAVKSIDDIGGAL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)