Kluczowe dokumenty
SAB1403896
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GTF3A antibody produced in mouse
clone 3A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AP2, TFIIIA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.01 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GTF3A(2971)
Opis ogólny
Produktem tego genu jest białko palca cynkowego z dziewięcioma domenami palca cynkowego Cis[2]-His[2]. Działa ono jako czynnik transkrypcyjny polimerazy RNA III, indukując transkrypcję genów 5S rRNA. Białko wiąże się z wewnętrznym promotorem 50 bp w genach 5S zwanym wewnętrznym regionem kontrolnym (ICR) i nukleuje tworzenie stabilnego kompleksu preinicjacyjnego. Kompleks ten rekrutuje czynniki transkrypcyjne TFIIIC i TFIIIB oraz polimerazę RNA III, tworząc kompletny kompleks transkrypcyjny. Uważa się, że białko ulega translacji przy użyciu miejsca inicjacji translacji innego niż AUG u ssaków na podstawie analizy sekwencji, homologii białka i wielkości oczyszczonego białka. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GTF3A (NP_002088, 185 a.a. ~ 274 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
NQQKQYICSFEDCKKTFKKHQQLKIHQCQNTNEPLFKCTQEGCGKHFASPSKLKRHAKAHEGYVCQKGCSFVAKTWTELLKHVRETHKEE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)