Kluczowe dokumenty
SAB1403892
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GSTT1 antibody produced in mouse
clone 2D12-1C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D12-1C9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~52.51 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSTT1(2952)
Opis ogólny
S-transferaza glutationu (GST) theta 1 (GSTT1) jest członkiem nadrodziny białek, które katalizują koniugację zredukowanego glutationu do różnych związków elektrofilowych i hydrofobowych. Ludzkie GST można podzielić na pięć głównych klas: alfa, mu, pi, theta i zeta. Klasa theta obejmuje GSTT1 i GSTT2. GSTT1 i GSTT2 mają 55% identyczności sekwencji aminokwasów i oba z nich mają odgrywać ważną rolę w kancerogenezie u ludzi. Gen GSTT1 znajduje się około 50kb od genu GSTT2. Geny GSTT1 i GSTT2 mają podobną strukturę, składającą się z pięciu eksonów z identycznymi granicami ekson/intron. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GSTT1 (AAH07065, 1 a.a. ~ 240 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MGLELYLDLLSQPCRAVYIFAKKNDIPFELRIVDLIKGQHLSDACAQVNPLKKVPALKDGDFTLTESVAILLYLTRKYKVPDYWYPQDLQARVDEYLAWQHTTLRRSCLRALWHKVMFPVFLGEPVSPQTLAATLAELDVTLQLLEDKFLQNKAFLTGPHISLADLVAITELMHPVGAGCQVFEGRPKLATWRQRVEAAVGEDLFQEAHEVILKAKDFADPTIKQKLMPWVLAMIR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)