Kluczowe dokumenty
SAB1403864
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GJB1 antibody produced in mouse
clone 2B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CMTX, CMTX1, CX32
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GJB1(2705)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek gap junction. Białka gap junction to białka rozprzestrzeniające błony, które łączą się, tworząc kanały gap junction, które ułatwiają przenoszenie jonów i małych cząsteczek między komórkami. Zgodnie z podobieństwem sekwencji na poziomie nukleotydów i aminokwasów, białka gap junction dzielą się na dwie kategorie, alfa i beta. Mutacje w tym genie powodują sprzężoną z chromosomem X chorobę Charcota-Marie-Tootha, dziedziczną neuropatię obwodową. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GJB1 (AAH22426, 75 a.a. ~ 174 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RLWSLQLILVSTPALLVAMHVAHQQHIEKKMLRLEGHGDPLHLEEVKRHKVHISGTLWWTYVISVFRLLFEAVFMYVFYLLYPGYAMVRLVKCDVYPCP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)