Kluczowe dokumenty
SAB1403859
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GCSH antibody produced in mouse
clone 3D8-A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GCE, NKH
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D8-A12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~45.14 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GCSH(2653)
Opis ogólny
System enzymatyczny do rozszczepiania glicyny (system rozszczepiania glicyny; EC 2.1.2.10), który jest ograniczony do mitochondriów, składa się z 4 składników białkowych: Białko P (dekarboksylaza glicyny zależna od fosforanu pirydoksalu; MIM 238300), białko H (białko zawierające kwas liponowy), białko T (enzym wymagający tetrahydrofolianu; MIM 238310) i białko L (dehydrogenaza lipoamidowa; MIM 238331). Encefalopatia glicynowa (GCE; MIM 605899), zwana również hiperglikemią nieketotyczną (NKH), może być spowodowana defektem któregokolwiek z tych enzymów.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
GCSH (AAH00790.1, 1 a.a. ~ 173 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MALRVVRSVRALLCTLRAVPLPAAPCPPRPWQLGVGAVRTLRTGPALLSVRKFTEKHEWVTTENGIGTVGISNFAQEALGDVYCSLPEVGTKLNKQDEFGALESVKAASELYSPLSGEVTEINEALAENPGLVNKSCYEDGWLIKMTLSNPSELDELMSEEAYEKYIKSIEE.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)