Kluczowe dokumenty
SAB1403839
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FRG1 antibody produced in mouse
clone 2B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FRG1A, FSG1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~54.49 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FRG1(2483)
Opis ogólny
Gen ten mapuje się do lokalizacji 100 kb centromeru jednostek powtarzalnych na chromosomie 4q35, które są usuwane w dystrofii mięśniowej twarzowo-łopatkowo-ramieniowej (FSHD). Jest on ewolucyjnie konserwowany i ma pokrewne sekwencje na wielu ludzkich chromosomach, ale analiza sekwencji DNA nie wykazała żadnej homologii do znanych genów. Badania in vivo wykazały, że kodowane białko jest zlokalizowane w jądrze komórkowym. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FRG1 (AAH53997, 1 a.a. ~ 258 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAEYSYVKSTKLVLKGTKTKSKKSKDKKRKREEDEETQLDIVGIWWTVTNFGEISGTIAIEMDKGTYIHALDNGLFTLGAPHKEVDEGPSPPEQFTAVKLSDSRIALKSGYGKYLGINSDGLVGRSDAIGPREQWEPVFQNGKMALLASNSCFIRCNEAGDIEAKSKTAGEEEMIKIRSCAERETKKDDIPEEDKGNVKQCEINYVKKFQSFQDHKLKISKEDSKILKKARKDGFLHETLLDRRAKLKADRYCK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)