Kluczowe dokumenty
SAB1403806
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FBLN1 antibody produced in mouse
clone 3E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FBLN
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBLN1(2192)
Opis ogólny
Fibulina 1 jest wydzielaną glikoproteiną, która zostaje włączona do fibrylarnej macierzy zewnątrzkomórkowej. Wiązanie wapnia jest najwyraźniej wymagane do pośredniczenia w wiązaniu z lamininą i nidogenem. Pośredniczy w adhezji płytek krwi poprzez wiązanie fibrynogenu. Zidentyfikowano cztery warianty splicingu, które różnią się końcem 3′. Każdy wariant koduje inną izoformę, ale nie zidentyfikowano żadnych różnic funkcjonalnych między czterema wariantami. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FBLN1 (AAH22497, 151 a.a. ~ 250 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GDLDVGGLQETDKIIEVEEEQEDPYLNDRCRGGPCKQQCRDTGDEVVCSCFVGYQLLSDGVSCEDVNECITGSHSCRLGESCINTVGSFRCQRDSSCGT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)