Kluczowe dokumenty
SAB1403799
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-F13A1 antibody produced in mouse
clone 4G5, ascites fluid
Synonim(y):
F13A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G5, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~106.63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... F13A1(2162)
Opis ogólny
Gen ten koduje podjednostkę A czynnika krzepnięcia XIII. Czynnik krzepnięcia XIII jest ostatnim zymogenem aktywowanym w kaskadzie krzepnięcia krwi. Osoczowy czynnik XIII jest heterotetramerem składającym się z 2 podjednostek A i 2 podjednostek B. Podjednostki A mają funkcję katalityczną, a podjednostki B nie mają aktywności enzymatycznej i mogą służyć jako cząsteczki nośnikowe osocza. Płytkowy czynnik XIII składa się tylko z 2 podjednostek A, które są identyczne z tymi pochodzącymi z osocza. Po rozszczepieniu peptydu aktywacyjnego przez trombinę i w obecności jonów wapnia, osoczowy czynnik XIII dysocjuje swoje podjednostki B i wytwarza ten sam aktywny enzym, czynnik XIIIa, co czynnik płytkowy XIII. Enzym ten działa jako transglutaminaza, katalizując tworzenie wiązań gamma-glutamylo-epsilon-lizyny między cząsteczkami fibryny, stabilizując w ten sposób skrzep fibryny. Wiąże on również inhibitor alfa-2-plazminy lub fibronektynę z łańcuchami alfa fibryny. Niedobór czynnika XIII dzieli się na dwie kategorie: niedobór typu I, charakteryzujący się brakiem zarówno podjednostki A, jak i B; oraz niedobór typu II, charakteryzujący się brakiem samej podjednostki A. Wady te mogą skutkować dożywotnią tendencją do krwawień, wadliwym gojeniem się ran i nawykową aborcją. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
F13A1 (AAH27963, 1 a.a. ~ 732 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSETSRTAFGGRRAVPPNNSNAAEDDLPTVELQGVVPRGVNLQEFLNATSVHLFKERWDTNKVDHHTDKYENNKLIVRRGQSFYVQIDFSRPYDPRRDLFRVEYVIGRYPQENKGTYIPVPIVSELQSGKWGAKIVMREDRSVRLSIQSSPKCIVGKFRMYVAVWTPYGVLRTSRNPETDTYILFNPWCEDDAVYLDNEKEREEYVLNDIGVIFYGEVNDIKTRSWSYGQFEDGILDTCLYVMDRAQMDLSGRGNPIKVSRVGSAMVNAKDDEGVLVGSWDNIYAYGVPPSAWTGSVDILLEYRSSENPVRYGQCWVFAGVFNTFLRCLGIPARIVTNYFSAHDNDANLQMDIFLEEDGNVNSKLTKDSVWNYHCWNEAWMTRPDLPVGFGGWQAVDSTPQENSDGMYRCGPASVQAIKHGHVCFQFDAPFVFAEVNSDLIYITAKKDGTHVVENVDATHIGKLIVTKQIGGDGMMDITDTYKFQEGQEEERLALETALMYGAKKPLNTEGVMKSRSNVDMDFEVENAVLGKDFKLSITFRNNSHNRYTITAYLSANITFYTGVPKAEFKKETFDVTLEPLSFKKEAVLIQAGEYMGQLLEQASLHFFVTARINETRDVLAKQKSTVLTIPEIIIKVRGTQVVGSDMTVIVEFTNPLKETLRNVWVHLDGPGVTRPMKKMFREIRPNSTVQWEEVCRPWVSGHRKLIASMSSDSLRHVYGELDVQIQRRPSM
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)