Kluczowe dokumenty
SAB1403754
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ECHS1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
SCEH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~56.69 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ECHS1(1892)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen funkcjonuje w drugim etapie mitochondrialnego szlaku beta-oksydacji kwasów tłuszczowych. Katalizuje hydratację intermediatów 2-trans-eno-koenzymu A (CoA) do L-3-hydroksyacylo-CoA. Produkt genu należy do nadrodziny hydrataz/izomeraz. Lokalizuje się w macierzy mitochondrialnej. W literaturze opisano warianty transkryptu wykorzystujące alternatywne miejsca inicjacji transkrypcji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ECHS1 (AAH08906, 13 a.a. ~ 290 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GPLRPPVRCPAWRPFASGANFEYIIAEKRGKNNTVGLIQLNRPKALNALCDGLIDELNQALKIFEEDPAVGAIVLTGGDKAFAAGADIKEMQNLSFQDCYSSKFLKHWDHLTQVKKPVIAAVNGYAFGGCELAMMCDIIYAGEKAQFAQPEILIGTIPGAGGTQRLTRAVGKSLAMEMVLTGDRISAQDAKQAGLVSKICPVETLVEEAIQCAEKIASNSKIVVAMAKESVNAAFEMTLTEGSKLEKKLFYSTFATDDRKEGMTAFVEKRKANFKDQ
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-ECHS1, (C-końcowe) produkowane u myszy jest odpowiednie do wychwytywania ELISA i pośredniego ELISA.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)