Kluczowe dokumenty
SAB1403708
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CSTF2 antibody produced in mouse
clone 4E3-3C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CstF-64
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E3-3C9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~89.58 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSTF2(1478)
Opis ogólny
This gene encodes a nuclear protein with an RRM (RNA recognition motif) domain. The protein is a member of the cleavage stimulation factor (CSTF) complex that is involved in the 3′ end cleavage and polyadenylation of pre-mRNAs. Specifically, this protein binds GU-rich elements within the 3′-untranslated region of mRNAs. (provided by RefSeq)
Immunogen
CSTF2 (AAH17712, 1 a.a. ~ 577 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAGLTVRDPAVDRSLRSVFVGNIPYEATEGQLKDIFSEVGPVVSFRLVYDRETGKPKGYGFCEYQDQETALNAMRNLNGREFSGRALRVDNAASEKNKEELKSLGTGAPVIESPYGETISPEDAPESISKAVASLPPEQMFELMKQMKLCVQNSPQEARNMLLQNPQLAYALLQAQVVMRIVDPEIALKILHRQTNIPTLIAGNPQPVHGAGPGSGSNVSMNQQNPQAPQAQSLGGMHVNGAPPLMQASMQGGVPAPGQMPAAVTGPGPGSLAPGGGMQAQVGMPGSGPVSMERGQVPMQDPRAAMQRGSLPANVPTPRGLLGDAPNDPRGGTLLSVTGEVEPRGYLGPPHQGPPMHHVPGHESRGPPPHELRGGPLPEPRPLMAEPRGPMLDQRGPPLDGRGGRDPRGIDARGMEARAMEARGLDARGLEARAMEARAMEARAMEARAMEARAMEVRGMEARGMDTRGPVPGPRGPIPSGMQGPSPINMGAVVPQGSRQVPVMQGTGMQGASIQGGSQPGGFSPGQNQVTPQDHEKAALIMQVLQLTADQIAMLPPEQRQSILILKEQIQKSTGAP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1