Kluczowe dokumenty
SAB1403687
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COX6B1 antibody produced in mouse
clone 2D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
COX6B, COXG
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.57 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COX6B1(1340)
Opis ogólny
Cytochrome c oxidase (COX), the terminal enzyme of the mitochondrial respiratory chain, catalyzes the electron transfer from reduced cytochrome c to oxygen. It is a heteromeric complex consisting of 3 catalytic subunits encoded by mitochondrial genes and multiple structural subunits encoded by nuclear genes. The mitochondrially-encoded subunits function in electron transfer, and the nuclear-encoded subunits may be involved in the regulation and assembly of the complex. This nuclear gene encodes subunit VIb. Three pseudogenes COX6BP-1, COX6BP-2 and COX6BP-3 have been found on chromosomes 7, 17 and 22q13.1-13.2, respectively. (provided by RefSeq)
Immunogen
COX6B1 (AAH01015, 1 a.a. ~ 86 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAEDMETKIKNYKTAPFDSRFPNQNQTRNCWQNYLDFHRCQKAMTAKGGDISVCEWYQRVYQSLCPTSWVTDWDEQRAEGTFPGKI
Zastosowanie
Monoclonal Anti-COX6B1 antibody produced in mouse is suitable for capture ELISA, indirect ELISA and western blot applications.
Działania biochem./fizjol.
COX6B1 (cytochrome c oxidase subunit VIb polypeptide 1) is involved in the regulation of mitochondrial biogenesis. Itis involved in the transport of electron from reduced cytochrome C to molecular oxygen. In muscles, COX gene consists of striated muscle-specific regulatory motifs such as E-box, CArG, and MEF2 at the proximal promoter regions. The large hydrophobic catalytic subunit acts in the electron transfer whereas the small unit is responsible for regulation and assembly of the complex. In mammals, it exists as a monomer with 13 subunits but in the active state serves as a dimer in vivo. Deficiency of COX6B1 causes mitochondrial diseases such as encephalomyopathy, hydrocephalus and hypertropic cardiomyopathy.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ulla Najwa Abdulhag et al.
European journal of human genetics : EJHG, 23(2), 159-164 (2014-05-02)
Isolated cytochrome c oxidase (COX) deficiency is a prevalent cause of mitochondrial disease and is mostly caused by nuclear-encoded mutations in assembly factors while rarely by mutations in structural subunits. We hereby report a case of isolated COX deficiency manifesting
N Lenka et al.
Progress in nucleic acid research and molecular biology, 61, 309-344 (1998-09-30)
Cytochrome c Oxidase (COX) is the terminal component of the bacterial as well as the mitochondrial respiratory chain complex that catalyzes the conversion of redox energy to ATP. In eukaryotes, the oligomeric enzyme is bound to mitochondrial innermembrane with subunits
Valeria Massa et al.
American journal of human genetics, 82(6), 1281-1289 (2008-05-24)
Cytochrome c oxidase (COX) deficiency, one of the most common respiratory-chain defects in humans, has been associated with mutations in either mitochondrial DNA genes or nucleus-encoded proteins that are not part in but promote the biogenesis of COX. Mutations of