Kluczowe dokumenty
SAB1403609
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BMP2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BMP2A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.65 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BMP2(650)
Opis ogólny
Białko morfogenetyczne kości 2 (BMP2) należy do nadrodziny transformującego czynnika wzrostu-β (TGF-β). Ulega ekspresji w różnych tkankach, takich jak serce, płuca i aorta grzbietowa. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 20p12.3.
Immunogen
BMP2 (NP_001191, 283 a.a. ~ 396 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QAKHKQRKRLKSSCKRHPLYVDFSDVGWNDWIVAPPGYHAFYCHGECPFPLADHLNSTNHAIVQTLVNSVNSKIPKACCVPTELSAISMLYLDENEKVLKNYQDMVEGCGCR
Działania biochem./fizjol.
Białka morfogenetyczne kości (BMP) promują i regulują rozwój, wzrost, przebudowę i naprawę kości, zarówno w rozwoju prenatalnym, jak i postnatalnym wzroście oka, serca, nerek, skóry i innych tkanek. Podczas naprawy kości BMP2 kontroluje ekspresję czynnika transkrypcyjnego 2 związanego z Run (Runx2) i osterix (Osx), zwiększając w ten sposób migrację, proliferację i osteogenne różnicowanie mezenchymalnych komórek macierzystych. Oprócz aktywności osteogennej, BMP2 odgrywa również ważną rolę w morfogenezie serca.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
BMP and BMP inhibitors in bone.
Rosen V
Annals of the New York Academy of Sciences (2006)
Adenoviral Mediated Expression of BMP2 by Bone Marrow Stromal Cells Cultured in 3D Copolymer Scaffolds Enhances Bone Formation.
Sharma S
PLoS ONE (2016)
BMP2 is required for early heart development during a distinct time period.
Schlange T
Mechanisms of Development (2000)
Duplications Involving a Conserved Regulatory Element Downstream of BMP2 Are Associated with Brachydactyly Type A2
KatarinaDathe
Academic Journal of Interdisciplinary Studies (2009)
Alternative Neural Crest Cell Fates Are Instructively Promoted by TGF? Superfamily Members
Nirao MShah
Cell (1996)