Kluczowe dokumenty
SAB1403604
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CEACAM1 antibody produced in mouse
clone 2F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BGP1, BGPI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~77.59 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CEACAM1(634)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny genów antygenu rakowo-płodowego (CEA), która należy do nadrodziny immunoglobulin. Dwie podgrupy rodziny CEA, cząsteczki adhezji komórkowej CEA i glikoproteiny specyficzne dla ciąży, znajdują się w klastrze 1,2 Mb na długim ramieniu chromosomu 19. W klastrze znajduje się również jedenaście pseudogenów z podgrupy cząsteczek adhezji komórkowej CEA. Kodowane białko zostało pierwotnie opisane w przewodach żółciowych wątroby jako glikoproteina żółciowa. Następnie stwierdzono, że jest to cząsteczka adhezji komórka-komórka wykrywana na leukocytach, nabłonku i śródbłonku. Kodowane białko pośredniczy w adhezji komórek poprzez homofilowe, jak i heterofilowe wiązanie z innymi białkami z podgrupy. Kodowanemu białku przypisano wiele aktywności komórkowych, w tym rolę w różnicowaniu i układaniu trójwymiarowej struktury tkanek, angiogenezie, apoptozie, hamowaniu nowotworów, przerzutach oraz modulacji wrodzonych i adaptacyjnych odpowiedzi immunologicznych. Zgłoszono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy, ale określono pełną długość tylko dwóch z nich. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CEACAM1 (AAH14473.1, 1 a.a. ~ 468 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MGHLSAPLHRVRVPWQGLLLTASLLTFWNPPTTAQLTTESMPFNVAEGKEVLLLVHNLPQQLFGYSWYKGERVDGNRQIVGYAIGTQQATPGPANSGRETIYPNASLLIQNVTQNDTGFYTLQVIKSDLVNEEATGQFHVYPELPKPSISSNNSNPVEDKDAVAFTCEPETQDTTYLWWINNQSLPVSPRLQLSNGNRTLTLLSVTRNDTGPYECEIQNPVSANRSDPVTLNVTYGPDTPTISPSDTYYRPGANLSLSCYAASNPPAQYSWLINGTFQQSTQELFIPNITVNNSGSYTCHANNSVTGCNRTTVKTIIVTELSPVVAKPQIKASKTTVTGDKDSVNLTCSTNDTGISIRWFFKNQSLPSSERMKLSQGNTTLSINPVKREDAGTYWCEVFNPISKNQSDPIMLNVNYNALPQENGLSPGAIAGIVIGVVALVALIAVALACFLHFGKTGRTTPMTHLTR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)