Kluczowe dokumenty
SAB1403580
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SERPINC1 antibody produced in mouse
clone 2B12, ascites fluid
Synonim(y):
AT3, ATIII, MGC22579
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B12, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~54.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SERPINC1(462)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest inhibitorem proteaz osoczowych i należy do nadrodziny serpin. Białko to hamuje trombinę, a także inne aktywowane proteazy serynowe układu krzepnięcia i reguluje kaskadę krzepnięcia krwi. Białko zawiera dwie funkcjonalne domeny: domenę wiążącą heparynę na N-końcu dojrzałego białka i domenę miejsca reaktywnego na C-końcu. Aktywność hamująca jest wzmacniana przez obecność heparyny. Zidentyfikowano ponad 120 mutacji tego genu, z których wiele powoduje niedobór antytrombiny III. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SERPINC1 (AAH22309.1, 1 a.a. ~ 259 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MYSNVIGTVTSGKRKVYLLSLLIGFWDCVTCHGSPVDICTAEPRDIPMNPMCIYRSPEKKATEDEGSEQKIPEATNRRVWELSKANSRFATTFYQHLADSKNDNDNIFLSPLSISTAFAMTKLGACNDTLQQLMEVFKFDTISEKTSDQIHFFFAKLNCRLYRKANKSSKLVSANRLFGDKSLTFNDLYVSDAFHKAFLEVNEEGSEAAASTAVVIAGRSLNPNRVTFKANRPFLVFIREVPLNTIIFMGRVANPCVK
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)