SAB1403518
Monoclonal Anti-ACP1 antibody produced in mouse
clone 2A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43.49 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACP1(52)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MAEQATKSVLFVCLGNICRSPIAEAVFRKLVTDQNISENWVIDSGAVSDWNVGRSPDPRAVSCLRNHGIHTAHKARQITKEDFATFDYILCMDESNLRDLNRKSNQVKTCKAKIELLGSYDPQKQLIIEDPYYGNDSDFETVYQQCVRCCRAFLEKAH
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1