Kluczowe dokumenty
SAB1403517
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACO1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ACONS, IREB1, IREBP, IREBP1, IRP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F6, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACO1(48)
Opis ogólny
Aconitase 1, also known as iron regulatory element binding protein 1 (IREB1), is a cytosolic protein which binds to iron-responsive elements (IREs). IREs are stem-loop structures found in the 5′ UTR of ferritin mRNA, and in the 3′ UTR of transferrin receptor mRNA. The iron-induced binding to the IRE results in repression of translation of ferritin mRNA, and inhibition of degradation of the otherwise rapidly degrading transferrin receptor mRNA. Thus, IREB1 plays a central role in cellular iron homeostasis. It was also shown to have aconitase activity, and hence grouped with the aconitase family of enzymes. (provided by RefSeq)
Immunogen
ACO1 (AAH18103, 780 a.a. ~ 889 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RDWAAKGPFLLGIKAVLAESYERIHRSNLVGMGVIPLEYLPGENADALGLTGQERYTIIIPENLKPQMKVQVKLDTGKTFQAVMRFDTDVELTYFLNGGILNYMIRKMAK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1