Kluczowe dokumenty
SAB1403506
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAP3K15 antibody produced in mouse
clone 1H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ16518, bA723P2.3
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.67 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Kinaza 15 kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAP3K15) należy do grupy kinaz regulujących sygnał apoptozy. Ulega ekspresji w nerkach, a kodujący ją gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie Xp22.12.
Immunogen
MAP3K15 (NP_001001671, 691 a.a. ~ 786 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LYHLQLKLKSNCITENPAGPYGQRTDKELIDWLRLQGADAKTIEKIVEEGYTLSDILNEITKEDLRYLRLRGGLLCRLWSAVSQYRRAQEASETKD
Działania biochem./fizjol.
Kinaza białkowa aktywowana mitogenami 15 (MAP3K15) moduluje ciśnienie krwi w nerkach. Odgrywa rolę w kaskadach transdukcji sygnału związanych z apoptotyczną śmiercią komórek zainicjowaną stresem komórkowym. Wykazano, że ASK3 chroni komórki HeLa przed cytotoksycznością indukowaną przez stres oksydacyjny, przeciwciała lub białka.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
MAP7D2 is a brain expressing X-linked maternal imprinted gene in humans
Yo NIIDA
Natural Products Journal (2011)
ASK3, a novel member of the apoptosis signal-regulating kinase family, is essential for stress-induced cell death in HeLa cells.
Kaji T
Biochemical and Biophysical Research Communications (2010)
ASK3 responds to osmotic stress and regulates blood pressure by suppressing WNK1-SPAK/OSR1 signaling in the kidney.
Naguro I
Nature Communications (2012)