Kluczowe dokumenty
SAB1403498
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ANKRD37 antibody produced in mouse
clone 6E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Lrp2bp, MGC111507
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6E8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Domena powtórzeń ankyryny 37 (ANKRD37) jest białkiem zawierającym powtórzenia ankyryny (AR) i sygnał lokalizacji jądrowej (NLS). Białko ulega ekspresji w ludzkich jądrach, jelicie cienkim, okrężnicy, leukocytach krwi i ludzkich komórkach gruczolakoraka trzustki. Gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 4q35.1.
Immunogen
ANKRD37 (NP_859077.1, 1 a.a. ~ 158 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MLLLDCNPEVDGLKHLLETGASVNAPPDPCKQSPVHLAAGSGLACFLLWQLQTGADLNQQDVLGEAPLHKAAKVGSLECLSLLVASDAQIDLCNKNGQTAEDLAWSCGFPDCAKFLTTIKCMQTIKASEHPDRNDCVAVLRQKRSLGSVENTSGKRKC
Działania biochem./fizjol.
Ankyrin repeat domain 37 (ANKRD37) jest ważna w interakcjach białko-białko i szlakach sygnałowych. Działa jako gen docelowy dla czynnika indukowanego hipoksją 1 (HIF-1).
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of loss of heterozygosity on chromosome 4q in hepatocellular carcinoma using high-throughput SNP array
Zhang H, et al.
Oncology Reports, 23(2), 445-455 (2010)
An integrative genomics approach identifies Hypoxia Inducible Factor-1 (HIF-1)-target genes that form the core response to hypoxia
Benita Y, et al.
Nucleic Acids Research, 37(14), 4587-4602 (2009)
Molecular cloning and characterization of a novel human gene containing 4 ankyrin repeat domains
Li J, et al.
Cellular & Molecular Biology Letters, 10(1), 185-193 (2005)
Mouse Fem1b interacts with and induces ubiquitin-mediated degradation of Ankrd37
Shi YQ, et al.
Gene, 485(2), 153-159 (2011)