Key Documents
SAB1403463
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHODL antibody produced in mouse
clone 1A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C21orf68, FLJ12627, MT75, PRED12
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34.03 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHODL(140578)
Opis ogólny
This gene encodes a type I membrane protein with a carbohydrate recognition domain characteristic of C-type lectins in its extracellular portion. In other proteins, this domain is involved in endocytosis of glycoproteins and exogenous sugar-bearing pathogens. This protein localizes predominantly to the perinuclear region. (provided by RefSeq)
Immunogen
CHODL (NP_079220, 23 a.a. ~ 94 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RVVSGQKVCFADFKHPCYKMAYFHELSSRVSFQEARLACESEGGVLLSLENEAEQKLIESMLQNLTKPGTGI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1