Merck
SAB1403452
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARL8A antibody produced in mouse
clone 3H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ARL10B, FLJ45195, GIE2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~46.57 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARL8A(127829)
Immunogen
ARL8A (AAH15408, 1 a.a. ~ 186 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MIALFNKLLDWFKALFWKEEMELTLVGLQYSGKTTFVNVIASGQFNEDMIPTVGFNMRKITKGNVTIKLWDIGGQPRFRSMWERYCRGVSAIVYMVDAADQEKIEASKNELHNLLDKPQLQGIPVLVLGNKRDLPGALDEKELIEKMNLSAIQDREICCYSISCKEKDNIDITLQWLIQHSKSRRS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1