Key Documents
SAB1403429
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACRC, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
NAAR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACRC(93953)
Opis ogólny
The gene ACRC (acidic repeat containing) is mapped to human chromosome Xq13.1 and contains at least 12 exons and 11 introns. It contains a characteristic acidic repeat region of 21 units of 8–10 amino acids. It is expressed ubiquitously, including skeletal muscle, liver, kidney, pancreas, heart, lung, and brain, with the highest expression in skeletal muscle.
Immunogen
ACRC (NP_443189.1, 592 a.a. ~ 691 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HEMCHAASWLIDGIHDSHGDAWKYYARKSNRIHPELPRVTRCHNYKINYKVHYECTGCKTRIGCYTKSLDTSRFICAKCKGSLVMVPLTQKDGTRIVPHV
Działania biochem./fizjol.
The gene ACRC (acidic repeat containing) is localized on a critical region that harbors the disease locus for X-linked dystonia parkinsonism (XDP). However, mutation analysis in this gene does not implicate it in the disease.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
ACRC codes for a novel nuclear protein with unusual acidic repeat tract and maps to DYT3 (dystonia parkinsonism) critical interval in xq13.1.
Nolte D
Neurogenetics, 3, 207-213 (2001)