Kluczowe dokumenty
SAB1403428
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CGB5 antibody produced in mouse
clone 2E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC119822
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~44.26 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CGB5(93659)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny łańcuchów beta hormonów glikoproteinowych i koduje podjednostkę beta 5 gonadotropiny kosmówkowej (CG). Hormony glikoproteinowe są heterodimerami składającymi się ze wspólnej podjednostki alfa i unikalnej podjednostki beta, która nadaje specyficzność biologiczną. CG jest produkowana przez komórki trofoblastyczne łożyska i stymuluje jajniki do syntezy steroidów, które są niezbędne do utrzymania ciąży. Podjednostka beta CG jest kodowana przez 6 genów, które są ułożone w tandem i odwrócone pary na chromosomie 19q13.3 i sąsiadują z genem podjednostki beta hormonu luteinizującego. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CGB5 (AAH06290, 1 a.a. ~ 165 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MEMFQGLLLLLLLSMGGTWASKEPLRPRCRPINATLAVEKEGCPVCITVNTTICAGYCPTMTRVLQGVLPALPQVVCNYRDVRFESIRLPGCPRGVNPVSYAVALSCQCALCRRSTTDCGPKDHPLTCDDPRFQDSSSSKAPPPSLPSPSRLPGPSDTPILPQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)