SAB1403423
Monoclonal Anti-SCGB3A1 antibody produced in mouse
clone 3G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HIN-1, HIN1, LU105, MGC87867, PnSP-2, UGRP2
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.55 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCGB3A1(92304)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MKLAALLGLCVALSCSSAAAFLVGSAKPVAQPVAALESAAEAGAGTLANPLGTLNPLKLLLSSLGIPVNHLIEGSQKCVAELGPQAVGAVKALKALLGALTVFG
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1