Kluczowe dokumenty
SAB1403399
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PGBD1 antibody produced in mouse
clone 2A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HUCEP-4, SCAND4, dJ874C20.4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PGBD1(84547)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The piggyBac family of proteins, found in diverse animals, are transposases related to the transposase of the canonical piggyBac transposon from the moth, Trichoplusia ni. This family also includes genes in several genomes, including human, that appear to have been derived from the piggyBac transposons. This gene belongs to the subfamily of piggyBac transposable element derived (PGBD) genes. The PGBD proteins appear to be novel, with no obvious relationship to other transposases, or other known protein families. This gene product is specifically expressed in the brain, however, its exact function is not known. (provided by RefSeq)
Immunogen
PGBD1 (NP_115896.1, 241 a.a. ~ 350 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NLCGNSAQETVMSLSPMTEEIVTKDRLFKAKQETSEEMEQSGEASGKPNRECAPQIPCSTPIATERTVAHLNTLKDRHPGDLWARMHISSLEYAAGDITRKGRKKDKARV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1