Key Documents
SAB1403380
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DUSP16, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KIAA1700, MGC129701, MGC129702, MKP-7, MKP7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.66 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DUSP16(80824)
Opis ogólny
The activation of mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascades transduces various extracellular signals to the nucleus to induce gene expression, cell proliferation, differentiation, cell cycle arrest, and apoptosis. For full activation of MAPKs, dual-specificity kinases phosphorylate both threonine and tyrosine residues in MAPK TXY motifs. MKPs are dual-specificity phosphatases that dephosphorylate the TXY motif, thereby negatively regulating MAPK activity.[supplied by OMIM
Immunogen
DUSP16 (NP_085143.1, 561 a.a. ~ 665 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TESSHFYSASAIYGGSASYSAYSCSQLPTCGDQVYSVRRRQKPSDRADSRRSWHEESPFEKQFKRRSCQMEFGESIMSENRSREELGKVGSQSSFSGSMEIIEVS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1